Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
263397-1G 263397-5G
SIAL263397-1GEA 35.2 EUR
SIAL263397-1G SIAL263397-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₅BrF₆
Peso Molecular: 307.03 g/mol
Ponto de ebulição: 136…140 °C (14 mmHg)
Densidade: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009905
Número CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 3265
ADR: 8 II