Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
263389-1G 263389-5G
SIAL263389-1GEA 34.5 EUR
SIAL263389-1G SIAL263389-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₉H₇F₆N
Peso Molecular: 243.15 g/mol
Ponto de ebulição: 82…84 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 46…55 °C
Número MDL : MFCD00009909
Número CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9