Print…
4-Aminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
261823-1G 261823-250MG
SIAL261823-1GEA 151 EUR
SIAL261823-1G SIAL261823-250MG
4-Aminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Número MDL : MFCD00006112
Número CAS: 591-54-8