Print…
3,5-Dichlorosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
261815-25G 261815-5G
SIAL261815-25GEA 121 EUR
SIAL261815-25G SIAL261815-5G
3,5-Dichlorosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 723 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 92 °C
Número MDL : MFCD00003320
Número CAS: 90-60-8
EINECS: 202-005-5