Print…
2-(4-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
261645-25G 261645-5G
SIAL261645-25GEA 162 EUR
SIAL261645-25G SIAL261645-5G
2-(4-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 235…255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 108 °C
Número MDL : MFCD00007922
Número CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8