Print…
4-CPA, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-CPA
25890-1KG 25890-250G
SIAL25890-1KGEA 253 EUR
SIAL25890-1KG SIAL25890-250G
4-CPA, Sigma-Aldrich®
4-CPA
Fórmula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Peso Molecular: 186.59 g/mol
Ponto de ebulição: 308
Ponto de Fusão: 160
Densidade: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004305
Número CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3