Print…
8-Bromocaprylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
257583-10G 257583-1G 257583-50G
SIAL257583-10GEA 249 EUR
SIAL257583-10G SIAL257583-1G SIAL257583-50G
8-Bromocaprylic acid, Sigma-Aldrich®
8-Bromocaprylic acid
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Ponto de ebulição: 316 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004430
Número CAS: 17696-11-6