Print…
Ethoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethyl(ethoxy)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254371-100G 254371-25G
SIAL254371-100GEA 211 EUR
SIAL254371-100G SIAL254371-25G
Ethoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Ethoxytrimethylsilane
Fórmula: C₅H₁₄OSi
Peso Molecular: 118.25 g/mol
Ponto de ebulição: 75
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.7573 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009069
Número CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6