Print…
Tris(diethylamino)phosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexaethyltriaminophosphine, Hexaethylphosphorus triamide, Hexaethyl phosphorous triamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
253189-25G 253189-5G
SIAL253189-25GEA 283 EUR
SIAL253189-25G SIAL253189-5G
Tris(diethylamino)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(diethylamino)phosphine
Fórmula: C₁₂H₃₀N₃P
Peso Molecular: 247.36 g/mol
Densidade: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009041
Número CAS: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8