Print…
Methoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethyl(methoxy)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
253006-100G 253006-250G 253006-25G
SIAL253006-100GEA 413 EUR
SIAL253006-100G SIAL253006-250G SIAL253006-25G
Methoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Methoxytrimethylsilane
Fórmula: C₄H₁₂OSi
Peso Molecular: 104.22 g/mol
Ponto de ebulição: 49…51 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.755 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008344
Número CAS: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0