N-(Bromomethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
252611-25G
252611-5G
SIAL252611-25GEA
147
EUR
SIAL252611-25G
SIAL252611-5G
N-(Bromomethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(Bromomethyl)phthalimide
Fórmula:
C₉H₆BrNO₂ Ponto de ebulição: 410 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 148…151 °C |
Número MDL :
MFCD00005897 Número CAS: 5332-26-3 EINECS: 226-239-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...