Print…
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
250694-100G 250694-25G
SIAL250694-100GEA 340 EUR
SIAL250694-100G SIAL250694-25G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O
Ponto de ebulição: 28…38 °C (0,4 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003337
Número CAS: 447-61-0
EINECS: 207-185-9