Print…
Brometo de neopentilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
249890-25G 249890-5G
SIAL249890-25GEA 291 EUR
SIAL249890-25G SIAL249890-5G
Brometo de neopentilo, Sigma-Aldrich®
Brometo de neopentilo
Fórmula: C₅H₁₁Br
Peso Molecular: 151.05 g/mol
Ponto de ebulição: 106
Densidade: 1.2253 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000209
Número CAS: 630-17-1
EINECS: 211-132-5
UN: 1993
ADR: 3 II