Print…
2-Ethylhexyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
249416-100G 249416-500G
SIAL249416-100GEA 79.7 EUR
SIAL249416-100G SIAL249416-500G
2-Ethylhexyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl bromide
Fórmula: C₈H₁₇Br
Peso Molecular: 193.13 g/mol
Ponto de ebulição: 75…77 °C (21 hPa)
Densidade: 1.086 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000220
Número CAS: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9