Print…
meso-Tetraphenylporphine ≥99%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos: 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphine, TPP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
247367-1G 247367-250MG
247367-1GEA 306 EUR
247367-1G 247367-250MG
meso-Tetraphenylporphine ≥99%, Sigma-Aldrich®
meso-Tetraphenylporphine
Fórmula: C₄₄H₃₀N₄
Peso Molecular: 614.75 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (literatura)
Densidade: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00011680
Número CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9db3ad3f15ef176ad5c2987e5e320fa439882d5&vid=ec7727426cb2cadc4ec56eb17800889046284e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Form) Crystalline Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Chlorin ≤0.1%
c = 0.03g/l in Toluene
Purity (HPLC) ≥99.0%