Print…
Isobutyric anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
245771-2L 245771-500ML 245771-25ML
SIAL245771-2LEA 175 EUR
SIAL245771-2L SIAL245771-500ML SIAL245771-25ML
Isobutyric anhydride, Sigma-Aldrich®
Isobutyric anhydride
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 183…187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,9535 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Número MDL : MFCD00008913
Número CAS: 97-72-3
EINECS: 202-603-6