Print…
Benzyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
245631-250G 245631-50G
SIAL245631-250GEA 147 EUR
SIAL245631-250G SIAL245631-50G
Benzyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Benzyl bromoacetate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 130…135 °C (11 hPa)
Densidade: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000190
Número CAS: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4