Print…
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244996-1G 244996-5G
SIAL244996-1GEA 195 EUR
SIAL244996-1G SIAL244996-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Fórmula: C₇₂H₆₀NiP₄
Número MDL : MFCD00010011
Número CAS: 15133-82-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II