Print…
1-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244732-100G 244732-25G
SIAL244732-100GEA 783 EUR
SIAL244732-100G SIAL244732-25G
1-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-2-methylpropane
Fórmula: C₄H₉I
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001084
Número CAS: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05160