Print…
Allyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Isocyanatoprop-1-ene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
243272-25G 243272-5G
SIAL243272-25GEA 482 EUR
SIAL243272-25G SIAL243272-5G
Allyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Allyl isocyanate
Fórmula: C₄H₅NO
Peso Molecular: 83.09 g/mol
Ponto de ebulição: 87…89 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002044
Número CAS: 1476-23-9