Print…
1,2-Diacetylbenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
242039-100MG 242039-500MG
SIAL242039-100MGEA 119 EUR
SIAL242039-100MG SIAL242039-500MG
1,2-Diacetylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,2-Diacetylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 348
Ponto de Fusão: 38…39 °C
Número CAS: 704-00-7
EINECS: 211-877-6