Print…
4-Bromophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
241563-10G 241563-50G
SIAL241563-10GEA 137 EUR
SIAL241563-10G SIAL241563-50G
4-Bromophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Bromophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄BrNO
Ponto de ebulição: 226 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42 °C
Número MDL : MFCD00002022
Número CAS: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01415