Print…
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
241458-10G 241458-50G
SIAL241458-10GEA 155 EUR
SIAL241458-10G SIAL241458-50G
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Chromium hexacarbonyl
Fórmula: C₆CrO₆
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90 °C
Densidade: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010945
Número CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
UN: 3466
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02253