Print…
N-Phenyl-p-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
241393-100G 241393-1KG
SIAL241393-100GEA 68.5 EUR
SIAL241393-100G SIAL241393-1KG
N-Phenyl-p-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-p-phenylenediamine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 72…75 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 193 °C
Número MDL : MFCD00007850
Número CAS: 101-54-2
EINECS: 202-951-9