Print…
Phenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
237906-100G 237906-5G
SIAL237906-100GEA 55.8 EUR
SIAL237906-100G SIAL237906-5G
Phenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Phenyl chloroformate
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Número MDL : MFCD00000637
Número CAS: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1,II