Print…
Metacrilato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
234893-100ML 234893-1L 234893-500ML
SIAL234893-100MLEA 36.6 EUR
SIAL234893-100ML SIAL234893-1L SIAL234893-500ML
Metacrilato de etilo, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de etilo
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Número MDL : MFCD00009161
Número CAS: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II