Print…
5-tert-Butyl-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
233587-100G 233587-500G
SIAL233587-100GEA 71.7 EUR
SIAL233587-100G SIAL233587-500G
5-tert-Butyl-m-xylene, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butyl-m-xylene
Fórmula: C₁₂H₁₈
Peso Molecular: 162.27 g/mol
Ponto de ebulição: 205
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008832
Número CAS: 98-19-1
EINECS: 202-647-6