Print…
3-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232793-1G 232793-5G
SIAL232793-1GEA 83.1 EUR
SIAL232793-1G SIAL232793-5G
3-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Número MDL : MFCD00039575
Número CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6