Print…
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
23261-10ML 23261-50ML
SIAL23261-10MLEA 72.5 EUR
SIAL23261-10ML SIAL23261-50ML
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Trichloromethyl chloroformate
Fórmula: C₂Cl₄O₂
Peso Molecular: 197.83 g/mol
Ponto de ebulição: 128
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00015553
Número CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
Merck Index: 13,03368