Print…
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
23258-100ML 23258-25ML
SIAL23258-100MLEA 295 EUR
SIAL23258-100ML SIAL23258-25ML
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₂Cl₄O₂
Peso Molecular: 211.86 g/mol
Ponto de ebulição: 171
Ponto de Fusão: 1
Densidade: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000810
Número CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1 II