Print…
N-(Chloromethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)isoindoline-1,3-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232424-10G 232424-50G
SIAL232424-10GEA 89.4 EUR
SIAL232424-10G SIAL232424-50G
N-(Chloromethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(Chloromethyl)phthalimide
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Peso Molecular: 195.6 g/mol
Ponto de ebulição: 305
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Número MDL : MFCD00005898
Número CAS: 17564-64-6
EINECS: 241-541-4