Print…
Cloroformato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
23131-100ML 23131-1L 23131-500ML
SIAL23131-100MLEA 48.7 EUR
SIAL23131-100ML SIAL23131-1L SIAL23131-500ML
Cloroformato de etilo, Sigma-Aldrich®
Cloroformato de etilo
Fórmula: C₃H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 93 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –81 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10 °C
Número MDL : MFCD00000644
Número CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,03831