Print…
n-Butyllithium 2.5 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
230707-100ML 230707-1L 230707-800ML 230707-8L
SIAL230707-100MLEA 114 EUR
SIAL230707-100ML SIAL230707-1L SIAL230707-800ML SIAL230707-8L
n-Butyllithium 2.5 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Densidade: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Número MDL : MFCD00009414
Número CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I