Print…
Tetrabutylammonium tetrahydroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetrabutylammonium borohydride, Tetrabutylammonium tetrahydridoborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
230170-10G 230170-50G
SIAL230170-10GEA 140 EUR
SIAL230170-10G SIAL230170-50G
Tetrabutylammonium tetrahydroborate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Fórmula: C₁₆H₄₀BN
Peso Molecular: 257.31 g/mol
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Número MDL : MFCD00012035
Número CAS: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
UN: 3131
ADR: 4.3 II