Print…
3-Thiopheneethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
228796-25G 228796-5G
SIAL228796-25GEA 517 EUR
SIAL228796-25G SIAL228796-5G
3-Thiopheneethanol, Sigma-Aldrich®
3-Thiopheneethanol
Fórmula: C₆H₈OS
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009766
Número CAS: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7