Print…
Benzyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
227269-25G 227269-5G
SIAL227269-25GEA 412 EUR
SIAL227269-25G SIAL227269-5G
Benzyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 101
Densidade: 1.0838 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 45
Número MDL : MFCD00009701
Número CAS: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 3080
ADR: 6.1 II