Print…
2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
226890-10G 226890-1G 226890-50G
SIAL226890-10GEA 398 EUR
SIAL226890-10G SIAL226890-1G SIAL226890-50G
2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Fórmula: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Peso Molecular: 118.25 g/mol
Ponto de ebulição: 145
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 0.8358 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002825
Número CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3 III