Print…
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (Dimethylamino)trimethylsilane, Trimethylsilyldimethylamine, N,N-Dimethyltrimethylsilylamine, TMSDMA, N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, N,N-Dimethylaminotrimethylsilane, Pentamethylsilylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
226289-10G 226289-50G
SIAL226289-10GEA 60.6 EUR
SIAL226289-10G SIAL226289-50G
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Fórmula: C₅H₁₅NSi
Peso Molecular: 117.27 g/mol
Ponto de ebulição: 84
Densidade: 0.7466 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008297
Número CAS: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3