Print…
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
224944-10G 224944-50G
SIAL224944-10GEA 62.5 EUR
SIAL224944-10G SIAL224944-50G
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O
Número MDL : MFCD00006952
Número CAS: 455-19-6