5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
217735-25G
217735-5G
SIAL217735-25GEA
397
EUR
SIAL217735-25G
SIAL217735-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula:
C₄H₃Cl₂N₃ Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 147 °C |
Número MDL :
MFCD00006108 Número CAS: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |