Print…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pd(PPh3)4
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
216666-1G 216666-25G 216666-5G 216666-4X25G
SIAL216666-1GEA 59.1 EUR
SIAL216666-1G SIAL216666-25G SIAL216666-5G SIAL216666-4X25G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Fórmula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Peso Molecular: 1155.58 g/mol
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010012
Número CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9