Print…
Vinyltrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethyl(vinyl)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
213950-100G 213950-25G 213950-5G
SIAL213950-100GEA 1650 EUR
SIAL213950-100G SIAL213950-25G SIAL213950-5G
Vinyltrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethylsilane
Fórmula: C₅H₁₂Si
Peso Molecular: 100.24 g/mol
Ponto de ebulição: 55
Densidade: 0.7038 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008606
Número CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9