Print…
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethylsilylcarbonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
212849-25G 212849-5G
SIAL212849-25GEA 248 EUR
SIAL212849-25G SIAL212849-5G
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl cyanide
Fórmula: C₄H₉NSi
Peso Molecular: 99.21 g/mol
Ponto de ebulição: 114
Ponto de Fusão: 11
Densidade: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 1
Número MDL : MFCD00001765
Número CAS: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3383
ADR: 6.1 I