Print…
Formato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
21134-1KG-F 21134-250G-F
SIAL21134-1KG-FEA 285 EUR
SIAL21134-1KG-F SIAL21134-250G-F
Formato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Formato de cálcio
Fórmula: C₂H₂CaO₄
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 2,009 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00036108
Número CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711