Print…
Tetracloroplatinato de diamónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
206105-1G 206105-5G
SIAL206105-1GEA 228 EUR
SIAL206105-1G SIAL206105-5G
Tetracloroplatinato de diamónio, Sigma-Aldrich®
Tetracloroplatinato de diamónio
Fórmula: H₈Cl₄N₂Pt
Ponto de Fusão: 140 °C
Densidade: 2,93 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010885
Número CAS: 13820-41-2
EINECS: 237-499-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00583