Print…
Dipotassium tetrachloropalladate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
205796-10G 205796-2G
SIAL205796-10GEA 836 EUR
SIAL205796-10G SIAL205796-2G
Dipotassium tetrachloropalladate, Sigma-Aldrich®
Dipotassium tetrachloropalladate
Fórmula: Cl₄K₂Pd
Peso Molecular: 326.43 g/mol
Ponto de Fusão: 105
Densidade: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011373
Número CAS: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3