Print…
Nitrato de Paládio (II), hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205761-10G 205761-2G
SIAL205761-10GEA 1050 EUR
SIAL205761-10G SIAL205761-2G
Nitrato de Paládio (II), hidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Paládio (II), hidratado
Fórmula: N₂O₆Pd·xH₂O
Número MDL : MFCD00149818
Número CAS: 207596-32-5
EINECS: 233-265-8
UN: 1477
ADR: 5.1,III