Print…
Bis(2-butoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
205621-100ML 205621-1L 205621-500ML
SIAL205621-100MLEA 45.2 EUR
SIAL205621-100ML SIAL205621-1L SIAL205621-500ML
Bis(2-butoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Fórmula: C₁₂H₂₆O₃
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009459
Número CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9