Print…
n-Butyllithium 2.7 mol/l em heptano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
20159-100ML-F 20159-500ML-F
SIAL20159-100ML-FEA 171 EUR
SIAL20159-100ML-F SIAL20159-500ML-F
n-Butyllithium 2.7 mol/l em heptano, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Número MDL : MFCD00009414
Número CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I