Print…
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
199982-1G 199982-5G
SIAL199982-1GEA 144 EUR
SIAL199982-1G SIAL199982-5G
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Fórmula: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Ponto de Fusão: 157 °C
Densidade: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010016
Número CAS: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226